Learn More
Éster de pinacol del ácido bifenil-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446368 5 g 5 g
15436368 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59919.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 144432-80-4 | C18H21BO2 | 280.17 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedio utilizado en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144432-80-4
Fórmula molecular C18H21BO2
Peso molecular (g/mol) 280.17
Número MDL MFCD07368291
Clave InChI REDKQKNJWVIPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylboronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-biphenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, 2-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl diphenyl
PubChem CID 11989651
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(4-fenilfenil)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-4-boronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.17
Porcentaje de pureza 97%