Learn More
Ácido bifenil-4-borónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490118 5 g 5 g
11480118 1 g 1 g
11400128 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23703.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5122-94-1 | C12H11BO2 | 198.03 g/mol
Used in Suzuki reactions and as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en reacciones de Suzuki y como intermediario de cristales líquidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5122-94-1
Fórmula molecular C12H11BO2
Peso molecular (g/mol) 198.03
Número MDL MFCD00093311
Clave InChI XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid
PubChem CID 151253
Nombre IUPAC ácido (4-fenilfenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-4-boronic acid
Punto de fusión 238°C to 247°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2937410
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.03
Porcentaje de pureza ≥98%