Learn More
Bifenil-4,4'-dicarbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322166 1 g 1 g
11332166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03450.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1591-30-6 | C14H8N2 | 204.232 g/mol
Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bifenil-4,4′-dicarbonitrilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1591-30-6
Fórmula molecular C14H8N2
Peso molecular (g/mol) 204.232
Número MDL MFCD00013805
Clave InChI KAXYYLCSSXFXKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-biphenyldicarbonitrile, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-dicyanobiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-dicyanodiphenyl, 4,4'-diphenyldicarbonitrile, 4-4-cyanophenyl benzonitrile, 4-4-cyanophenyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 15321
Nombre IUPAC 4-(4-cianofenil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile
Punto de fusión 232°C to 236°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 1869917
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 98%