Learn More
Éster de bis(pinacol) de ácido bifenil-4,4'-diborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499465 1 g 1 g
15409475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51956.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 207611-87-8 | C24H32B2O4 | 406.14 g/mol
Biphenyl-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de bis(pinacol) de ácido bifenil-4,4′-diborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207611-87-8
Fórmula molecular C24H32B2O4
Peso molecular (g/mol) 406.14
Número MDL MFCD08669545
Clave InChI INNVTCAYPFZCAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,1'-biphenyl, 4,4'-biphenyldiboronic acid dipinacol ester, 4,4'-biphenyldiboronic acid pinacol ester, 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, biphenyl-4,4'-diboronic acid bis pinacol ester, 4,4'-biphenyldiboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4'-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb257, 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl biphenyl
PubChem CID 10525359
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[4-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]fenil]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.14
Porcentaje de pureza 95%