Learn More
Ácido bifenil-4,4'-diborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398036 1 g 1 g
11308046 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13328.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4151-80-8 | C12H12B2O4 | 241.84 g/mol
Biphenyl-4,4'-diboronic acid is used in the preparation of cycloparaphenylenes through Suzuki coupling. It is also employed in the synthesis of 1,3,2-diazaboroine derivatives, which is useful for organic thin-film transistor applications. It plays an important role in the preparation of arylboronates from reactions with catechol, dihydroxynaphthalene and diaminobenzenedithiol, which finds application as organic field-effect transistors and light emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bifenil-4,4′-diborónico se utiliza en la preparación de cicloparafenilenos mediante acoplamiento de Suzuki. También se emplea en la síntesis de derivados de 1,3,2-diazaboroína, lo cual es útil para aplicaciones orgánicas de transistores de película fina. Desempeña un papel importante en la preparación de arilboronatos a partir de reacciones con catecol, dihidroxinaftaleno y diaminobencenditiol, que se utiliza como transistores orgánicos de efecto de campo y diodos emisores de luz.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4151-80-8
Fórmula molecular C12H12B2O4
Peso molecular (g/mol) 241.84
Número MDL MFCD00151795
Clave InChI SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-biphenyldiboronic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, biphenyl-4,4'-diboronic acid, 4-4-boronophenyl phenyl boronic acid, biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, pubchem5324, acmc-1apw8, 4,4'-biphenyldiboric acid, 4,4-biphenyldiboronic acid, 4,4'-diboronobiphenyl
PubChem CID 2734608
Nombre IUPAC ácido [4-(4-boronofenil)fenilo]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-4,4'-diboronic acid
Punto de fusión ∽300°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2941876
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.85
Porcentaje de pureza 95%