Learn More
Diclorhidrato de bifenil-4,4'-diamina (diclorhidrato de bencidina), Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de bifenil-4,4'-diamina (diclorhidrato de bencidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride) |
| CAS | 531-85-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride, Phenylbutazone Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Benzidine Dihydrochloride, Phenylbutazone Impurity E as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)c2ccc(N)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-aminofenil)anilina; diclorhidrato |
| Mostrar más |