Learn More
Diclorhidrato de bifenil-4,4'-diamina (diclorhidrato de bencidina), Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de bifenil-4,4'-diamina (diclorhidrato de bencidina)
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride) |
| CAS | 531-85-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride, Phenylbutazone Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Benzidine Dihydrochloride, Phenylbutazone Impurity E as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)c2ccc(N)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-aminofenil)anilina; diclorhidrato |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?