Learn More
Bifenil-3-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11325499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325499 1 g 1 g
11315499 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50453.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1204-60-0
Fórmula molecular C13H10O
Peso molecular (g/mol) 182.222
Número MDL MFCD01740432
Clave InChI KFKSIUOALVIACE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-biphenyl-3-carbaldehyde, biphenyl-3-carbaldehyde, 3-formylbiphenyl, ccris 3164, biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-difenilaldeide italian, 1,1'-biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-biphenyl carboxaldehyde
PubChem CID 121053
Nombre IUPAC 3-fenilbenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-3-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 95%