Learn More
Ácido 3bifenil-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378496 5 g 5 g
11368496 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17552.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5122-95-2 | C12H11BO2 | 198.028 g/mol
It is a biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor. It is evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors. It is a reactant involved in coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide and direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo biológico utilizado como quimiosensor fluorogénico asistido por boronato. Se emplea para evaluar la actividad farmacológica como inhibidor de la amida hidrolasa de ácidos grasos. Es un reactivo implicado en el acoplamiento con cianato de potasio, quinonas, o N-hidroxictalimida marcada por fluorosa y la arilación directa de C-H de heterociclos con deficiencia de electrones.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5122-95-2
Fórmula molecular C12H11BO2
Peso molecular (g/mol) 198.028
Número MDL MFCD01318102
Clave InChI GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-biphenylboronic acid, biphenyl-3-boronic acid, 1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, biphenyl-3-ylboronic acid, 3-phenylphenyl boranediol, 3-phenylphenyl boronic acid, 3-biphenyl boronic acid, 3-phenylbenzeneboronic acid, 3-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenyl-3-yl boronic acid
PubChem CID 2734315
Nombre IUPAC ácido (3-fenilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC=C2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-3-boronic acid
Punto de fusión 206°C to 211°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2836311
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.03
Porcentaje de pureza 98%