Learn More
Ácido bifenil-3,3'-dicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Biphenyl-3,3'-dicarboxylic acid |
| CAS | 612-87-3 |
| Fórmula molecular | C14H10O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O4/c15-13(16)11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(8-10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(3-carboxifenil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 242.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0579 |