Learn More
Ácido bifenil-3,3′,5,5′-tetracarboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16677042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16677042 100 mg 100 miligramos
16667042 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16677042 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465831000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4371-28-2
Fórmula molecular C16H10O8
Peso molecular (g/mol) 330.25
Número MDL MFCD16621475
Clave InChI QURGMSIQFRADOZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Ácido [1,1'-bifenil]-3,3',5,5'-tetracarboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Vector alfa BIPHENYLTETRACARBOXYLICACID
Nombre del producto químico o material Biphenyl-3,3 ',5,5 '-tetracarboxylic acid
Punto de fusión >400°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo Del 94,0 al 106,0 % (valoración con NaOH)
Envase frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.25
Forma física Polvo o sólido cristalino