Learn More
Ácido bifenil-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479922 100 g 100 g
11459922 5 g 5 g
11469922 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479922 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12049.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. he reaction of 2?-substituted biphenyl-2-carboxylic acids (where the 2?-substituent is H, CO2H, NO2, Cl, OMe, or CO2Me) with lead tetra-acetate in refluxing benzene solution, under a nitrogen atmosphere, affords 3,4-benzocoumarin as a major organic product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. La reacción de ácidos 2′-bifenilo sustituido-2-carboxílicos (donde el 2′-sustituyente es H, CO2H, NO2, Cl, OMe o CO2Me) con tetra-acetato de plomo en solución de benceno refluxante, bajo una atmósfera de nitrógeno proporciona 3,4-benzocumarina como un producto orgánico importante.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947-84-2
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.221
Número MDL MFCD00002463
Clave InChI ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
Nombre IUPAC 2-ácido fenilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material Biphenyl-2-carboxylic acid
Punto de fusión 110°C to 114°C
Punto de ebullición 343°C to 344°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 974075
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.