Learn More
Ácido bifenil-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459922 5 g 5 g
11469922 25 g 25 g
11479922 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459922 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12049.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. he reaction of 2?-substituted biphenyl-2-carboxylic acids (where the 2?-substituent is H, CO2H, NO2, Cl, OMe, or CO2Me) with lead tetra-acetate in refluxing benzene solution, under a nitrogen atmosphere, affords 3,4-benzocoumarin as a major organic product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. La reacción de ácidos 2′-bifenilo sustituido-2-carboxílicos (donde el 2′-sustituyente es H, CO2H, NO2, Cl, OMe o CO2Me) con tetra-acetato de plomo en solución de benceno refluxante, bajo una atmósfera de nitrógeno proporciona 3,4-benzocumarina como un producto orgánico importante.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947-84-2
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.221
Número MDL MFCD00002463
Clave InChI ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
Nombre IUPAC 2-ácido fenilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-2-carboxylic acid
Punto de fusión 110°C to 114°C
Punto de ebullición 343°C to 344°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 974075
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Biphenyl-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Phenylbenzoic acid