Learn More
Éster de pinacol del ácido bifenil-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445037 5 g 5 g
15435037 1 g 1 g
15455037 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15445037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32320.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 914675-52-8 | C18H21BO2 | 280.174 g/mol
Biphenyl-2-boronic acid pinacol ester, is used as a main benefits of the use of boronic esters in Suzuki-Miyaura cross-couplings- Enabling the coupling of organoboronic acids that are sensitive to hydrolytic deboronation. It includes other additional application such as a number of chiral boronic esters, such as the ones illustrated hereafter, have been used as inducers in stereoselective reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol del ácido bifenil-2-borónico se utiliza como la priincipal ventaja del uso de ésteres borónicos en los acoplamientos cruzados de Suzuki-Miyaura, lo que permite el acoplamiento de ácidos organoborónicos que son sensibles a la deboronación hidrolítica. También tiene otras aplicaciones adicionales, al igual que otros ésteres borónicos quirales, como los ilustrados a continuación, que se han utilizado como inductores en reacciones estereoselectivas.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914675-52-8
Fórmula molecular C18H21BO2
Peso molecular (g/mol) 280.174
Número MDL MFCD14636459
Clave InChI WCXWQEUBHZKNMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo biphenyl-2-boronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 59207619
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(2-fenilfenil)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-2-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 76°C to 79°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.17
Porcentaje de pureza 97%