Learn More
Biphenyl-2-boronic acid, +97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10554964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10554964 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10554964 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394880050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-2-boronic acid
CAS 4688-76-0
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C12H11BO2
Fórmula lineal C6H5C6H4B(OH)2
Número MDL MFCD00136929
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-biphenylboronic acid, biphenyl-2-boronic acid, biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylboronicacid, 2-phenylphenyl boranediol, 2-phenylphenyl boronic acid, 1,1'-biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenylboronic acid, 2-phenylbenzeneboronic acid
Clave InChI HYCYKHYFIWHGEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2)(O)O
Nombre IUPAC ácido (2-fenilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 198.028
PubChem CID 4589187
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.05
Porcentaje de pureza ≥96.0% (HPLC)
Forma física Powder or Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Biphenyl-2-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.