Learn More
Ácido 2bifenil-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15459069 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15459069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17547.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un sustrato empleado en un acoplamiento cruzado catalizado de paladio con acetatos bencílicos que proporcionan diarilmetanos. Es un reactivo relacionado con las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura con arilhalides, precursores de dibromovinilo,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-2-boronic acid
CAS 4688-76-0
Punto de fusión 173°C to 194°C
Fórmula molecular C12H11BO2
Número MDL MFCD00136929
Cantidad 1 g
Beilstein 3031806
Sinónimo 2-biphenylboronic acid, biphenyl-2-boronic acid, biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylboronicacid, 2-phenylphenyl boranediol, 2-phenylphenyl boronic acid, 1,1'-biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenylboronic acid, 2-phenylbenzeneboronic acid
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI HYCYKHYFIWHGEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2)(O)O
Nombre IUPAC ácido (2-fenilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 198.028
PubChem CID 4589187
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.03
Porcentaje de pureza 95%