Learn More
Clorhidrato de bifenamina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311858 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311858 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10629000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenamine Hydrochloride
CAS 5560-62-3
Nombres de analitos o componentes Biphenamine Hydrochloride
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H23 N O3 . Cl H
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), 3-Biphenylcarboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (7CI,8CI), [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2-hydroxy-3-biphenylcarboxylate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-Phenylsalicylate hydrochloride, Biphenamine hydrochloride, Melsaphine, Sebaclen, Sebaklen, Xenylsalate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO3.ClH/c1-3-20(4-2)13-14-23-19(22)17-12-8-11-16(18(17)21)15-9-6-5-7-10-15;/h5-12,21H,3-4,13-14H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1cccc(c1O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2-hidroxi-3-fenilbenzoato; hidrocloruro
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 349.85
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.1445 g/mol