Learn More
N-óxido de biperideno, Mikromol™
Código de producto. 17920456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17920456 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17920456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0288.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de biperideno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biperiden N-Oxide
CAS 2724689-97-6
Nombres de analitos o componentes Biperiden N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H29 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Biperiden N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29NO2/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,20-16-17-9-10-18(20)15-17)11-14-22(24)12-5-2-6-13-22/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2/t17-,18+,20+,21+/m1/s1
SMILES O[C@](CC[N+]1([O-])CCCCC1)([C@H]2C[C@H]3C[C@@H]2C=C3)c4ccccc4
Nombre IUPAC (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-biciclo[2.2.1]hept-2-enil]-3-(1-oxidopiperidin-1-io-1-il)-1-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 327.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.2198 g/mol