Learn More
Biperiden hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16476106
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16476106 100 mg 100 miligramos
16441656 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16476106
Marca: Medchem Express HY13204
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Biperiden (KL 373) hydrochloride is a non-selective muscarinic receptor antagonist that competitively binds to M1 muscarinic receptors, thereby inhibiting acetylcholine and enhancing dopamine signaling in the central nervous system. Biperiden hydrochloride has the potential for the research of Parkinson's disease and other related psychiatric disorders.
Biperiden (KL 373) hydrochloride is a non-selective muscarinic receptor antagonist that competitively binds to M1 muscarinic receptors, thereby inhibiting acetylcholine and enhancing dopamine signaling in the central nervous system. Biperiden hydrochloride has the potential for the research of Parkinson's disease and other related psychiatric disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biperiden hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1235-82-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30ClNO
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo KL 373 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (57.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1CC2C=CC1C2)(CCN3CCCCC3)C4=CC=CC=C4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 347.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.92