Learn More
Clorhidrato de biperideno, LoGiCal
Código de producto. 30462767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462767 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462767 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0288.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biperiden hydrochloride
CAS 1235-82-1
Nombres de analitos o componentes Biperiden hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H29 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Biperiden hydrochloride, (1RS)-1-[(1RS,2SR,4RS)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol hydrochloride, Akineton hydrochloride, Akinophyl, Biperidene hydrochloride, NSC 170950, NSC 84989, Tasmolin, 1-Piperidinepropanol, alpha-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-alpha-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha-5-norbornen-2-yl-alpha-phenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Piperidinepropanol, alpha-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-alpha-phenyl-, hydrochloride (9CI), alpha-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29NO.ClH/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17;/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2;1H/t17-,18+,20+,21+;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.O[C@](CCN1CCCCC1)([C@H]2C[C@H]3C[C@@H]2C=C3)c4ccccc4
Nombre IUPAC (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-biciclo[2.2.1]hept-2-enil]-1-fenil-3-piperidin-1-ilpropan-1-ol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 347.92
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.2016 g/mol