Learn More
Biperideno.HCl, Lipomed
Código de producto. 30462408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30462408 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30462408 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMBIP1918HC50
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Biperideno HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biperiden hydrochloride
CAS 1235-82-1
Nombres de analitos o componentes Biperiden hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H29 N O . Cl H
Sinónimo Biperiden hydrochloride, (1 RS)-1-[(1 RS,2 SR,4 RS)-Bicyclo[2.2.1 ]hept-5-en-2-yl]-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol hydrochloride, Akineton hydrochloride, Akinophyl, Biperidene hydrochloride, alpha-(Bicyclo[2.2.1 ]hept-5-en-2-yl)-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, alpha-(Bicyclo[2.2.1 ]hept-5-en-2-yl)-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, alpha-(Bicyclo[2.2.1 ]hept-5-en-2-yl)-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, alpha-(Bicyclo[2.2.1 ]hept-5-en-2-yl)-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, alpha-(Bicyclo[2.2.1 ]hept-5-en-2-yl)-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, alpha-(Bicyclo[2.2.1 ]hept-5-en-2-yl)-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, alpha-(Bicyclo[2.2.1 ]hept-5-en-2-yl)-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.O[C@](CCN1CCCCC1)([C@H]2 C[C@H]3 C[C@@H]2 C=C3)c4ccccc4
Nombre IUPAC (1 R)-1-[(1 R,4 R,5 S)-5-biciclo[2.2.1 ]hept-2-enil]-1-fenil-3-piperidin-1-ilpropan-1-ol;clorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 347.92
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.2016 g/mol