Learn More
Bioymifi, MedChemExpress
Código de producto. 16487466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487466 100 mg 100 miligramos
16463537 50 mg 50 miligramos
16437518 10 mg 10 miligramos
16433606 25 mg 25 miligramos
16429997 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18377
MedChemExpress Bioymifi (DR5 Activator), a potent TRAIL receptor DR5 activator, binds to the extracellular domain (ECD) of DR5 with a Kd of 1.2 μM. Bioymifi can act as a single agent to induce DR5 clustering and aggregation, leading to apoptosis.
Bioymifi (DR5 Activator), a potent TRAIL receptor DR5 activator, binds to the extracellular domain (ECD) of DR5 with a Kd of 1.2 μM. Bioymifi can act as a single agent to induce DR5 clustering and aggregation, leading to apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bioymifi
CAS 1420071-30-2
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H12BrN3O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo DR5 Activator
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (25.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C(SC1=N)=C/C2=CC=C(O2)C3=CC(C(N4)=O)=C(C=C3)C4=O)N1C5=CC=C(C=C5)Br
Peso molecular (g/mol) 494.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death