Learn More
Biochrom Biowave 3
Código de producto. 17293054 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Especificaciones, Bluetooth, Impresora
Especificaciones, conectividad Bluetooth
Especificaciones, impresora serial incorporada
Espectrofotómetro
Interfaz:
Pantalla grande, interfaz de usuario con botones
Pantalla grande, interfaz de usuario con botones, Bluetooth
Impresora incluida:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Interfaz Impresora incluida Tamaño de la unidad
17293054 Especificaciones, impresora serial incorporada Pantalla grande, interfaz de usuario con botones Sí cada uno
16610864 Espectrofotómetro Pantalla grande, interfaz de usuario con botones No cada uno
17203064 Especificaciones, conectividad Bluetooth Pantalla grande, interfaz de usuario con botones, Bluetooth No cada uno
17213064 Especificaciones, Bluetooth, Impresora Pantalla grande, interfaz de usuario con botones, Bluetooth Sí cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17293054 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80300733
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
El Biowave 3 ofrece todas las capacidades de un espectrofotómetro de grado de investigación con un diseño robusto y un costo razonable que lo hace ideal para estudiantes.
  • Espectrofotómetro UV Vis con un ancho de banda de 5 nm
  • Cuenta con una USB puerto para la recopilación de datos
  • Metodologías de ciencias de la vida preprogramadas, que incluyen cuantificación de ácidos nucleicos (ADN, ARN y oligonucleótidos), ensayos de proteínas y para la densidad de cultivos celulares (OD600 ) mediciones
  • Análisis de ácidos nucleicos para la comprobación de la pureza
  • Capacidad de bajo volumen para su uso con cubetas de microvolumen
  • Nueva óptica con una fuente de xenón para una vida útil larga de la lámpara y bajo coste de funcionamiento
  • Elija incluir una impresora en serie integrada, conectividad Bluetooth o ambas
  • Ligero y apilable para su almacenamiento
  • El espectrofotómetro tiene una garantía de 2 años y la lámpara de flash de xenón tiene una garantía de 3 años.
  • IQ/OQ disponible a pedido
Especificaciones
Altura del centro del haz 15 mm
Fondo (imperial) 15,3 in
Fondo (métrico) 390 mm
Tipo de detector Matriz CMOS doble
Pantalla LCD gráfica
Idiomas Español, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Línea de productos Biowave 3
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro UV-Vis
Tensión 100/115/220/230 V
Wavelength Range De 190 a 1100 nm
Para utilizar con (aplicación) Espectrofotometría UV/Vis
Para utilizar con (equipo) Cubetas de microvolumen
Altura (imperial) 3,9 in
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Especificaciones, impresora serial incorporada
Interfaz Pantalla grande, interfaz de usuario con botones
Monocromador Rejilla plana
Ruido ± 0,005 pico a pico ± 0,002 RMS
Linealidad fotométrica ±1,3% o ±0,008 A (el que sea mayor a 546 nm)
Intervalo fotométrico De -0,3 a 2,5 A, de 0,3 a 199 %T
Repetibilidad fotométrica ± 0,002 A a 0,5 A (a 546 nm)
Impresora incluida Sí
Forma Redondo
Luz difusa < 0,5 %T 340 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 1 nm
Peso (imperial) 6,6 lb
Peso (métrico) 3 kg
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 260 mm