Descripción
- Espectrofotómetro UV Vis con un ancho de banda de 3 nm
- Cuenta con una USB puerto para la recopilación de datos
- Metodologías de ciencias de la vida preprogramadas, que incluyen cuantificación de ácidos nucleicos (ADN, ARN y oligonucleótidos), ensayos de proteínas y para la densidad de cultivos celulares (OD600 ) mediciones
- Análisis de ácidos nucleicos para la comprobación de la pureza
- Capacidad de bajo volumen para su uso con cubetas de microvolumen
- Nueva óptica con una fuente de xenón para una vida útil larga de la lámpara y bajo coste de funcionamiento
- Elija incluir una impresora en serie integrada, conectividad Bluetooth o ambas
- Ligero y apilable para su almacenamiento
- El espectrofotómetro tiene una garantía de 2 años y la lámpara de flash de xenón tiene una garantía de 3 años.
- IQ/OQ disponible a pedido
Especificaciones
Especificaciones
| Altura del centro del haz | 15 mm |
| Fondo (imperial) | 15,3 in |
| Fondo (métrico) | 390 mm |
| Tipo de detector | Matriz CMOS doble |
| Pantalla | LCD gráfica |
| Idiomas | Español, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Japonés |
| Fuente de luz | Flash de xenón |
| Línea de productos | Biowave 3+ |
| Ancho de banda espectral | 3 nm |
| Tipo | Espectrofotómetro UV-Vis |
| Mostrar más |