Learn More
Cytiva Membrana de transferencia de nitrocelulosa BioTrace™ NT
Código de producto. 17124571
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17124571 30 cm x 3 m 1 rollo
17134571 20 x 20 cm paquete de 10
17164581 7 x 8,5 cm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17124571 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 66485
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
BioTrace NT es una membrana de nitrocelulosa pura sin soportes con una alta capacidad de unión a proteínas y ácidos nucleicos.
  • La alta resistencia a la tracción hace que sea menos probable que se rompa o agriete que otras marcas de nitrocelulosa
  • Alta capacidad de unión tanto para las proteínas como para los ácidos nucleicos
  • Ideal para elevaciones de colonias/placas y transferencia de proteínas
  • El exclusivo patrón de rejilla a puntos no aumenta ni inhibe el crecimiento de la colonia, y está certificado para su uso en la técnica de filtración por membrana (MF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de empaquetado Rollo
Descripción No estéril
Material BioTrace NT
Tamaño de poro 0,2 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 m
Grosor 101,6-190,5 μm