Learn More
Ácido [biotinilamidoetil]-ditiometilenmalónico Bis(ácido 4-aminobutírico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [Biotinylamidoethyl]-dithiomethylenemalonic Acid Bis(4-aminobutyric Acid) |
| CAS | 1322625-02-4 |
| Fórmula molecular | C26H42N6O9S3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H42N6O9S3/c33-18(6-2-1-5-17-22-16(15-42-17)30-26(41)32-22)27-12-14-44-43-13-9-19(34)31-23(24(39)28-10-3-7-20(35)36)25(40)29-11-4-8-21(37)38/h16-17,22-23H,1-15H2,(H,27,33)(H,28,39)(H,29,40)(H,31,34)(H,35,36)(H,37,38)(H2,30,32,41)/t16-,17-,22-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CCCNC(=O)C(NC(=O)CCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)NCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[[2-[3-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]etildisulfanil]propanoilamino]-3-(3-carboxipropilamino)-3-oxopropanoil]amino]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 678.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 678.2175 |