Learn More
Ácido [biotinilamidoetil]-ditiometilenmalónico bis(2-aminoetanoico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [Biotinylamidoethyl]-dithiomethylenemalonic Acid Bis(2-aminoethanoic Acid) |
| CAS | 1217718-11-0 |
| Fórmula molecular | C22H34N6O9S3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34N6O9S3/c29-14(4-2-1-3-13-18-12(11-38-13)26-22(37)28-18)23-6-8-40-39-7-5-15(30)27-19(20(35)24-9-16(31)32)21(36)25-10-17(33)34/h12-13,18-19H,1-11H2,(H,23,29)(H,24,35)(H,25,36)(H,27,30)(H,31,32)(H,33,34)(H2,26,28,37)/t12-,13-,18-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)CCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[2-[3-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]etildisulfanil]propanoilamino]-3-(carboximetilamino)-3-oxopropanoil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 622.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 622.1549 |