Learn More
Biotinil Tiramida, TRC
Código de producto. 30133131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133131 100 mg 100 miligramos
30003617 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB397770100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41994-02-9
Fórmula molecular C18 H25 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 363.47
Sinónimo [3aS-(3aα,4β,6aα)]-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-, 1H-thieno[3,4-d]imidazole-5-pentanamide;
Nombre IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-[2-(4-hidroxifenil)etil]pentanamida
SMILES Oc1ccc(CCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biotinyl Tyramide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25N3O3S/c22-13-7-5-12(6-8-13)9-10-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)20-18(24)21-17/h5-8,14-15,17,22H,1-4,9-11H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1617
Porcentaje de pureza >95%