Learn More
R&D Systems™ Biotinyl Tyramide
Código de producto. 18757506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18757506 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18757506 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6241/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.27€
    115.50€ / 25 miligramos
    Ahorro 12.77€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Reagent widely used for signal amplification in IHC and FISH
Biotinyl Tyramide is a reagent widely used for signal amplification in IHC and fluorescent in situ hybridization (ISH). HRP catalyzes localized deposition of multiple biotinyl tyramide molecules (catalyzed reporter deposition, CARD), which can be detected using a labeled streptavidin conjugate. The localization of deposition around HRP leads to good resolution. Suitable for either fluorescence or chromogenic detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3 AS,4 S,6 aR)-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-1 H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
CAS 41994-02-9
Sinónimo (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
Cantidad 25 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Tyramide Signaling Amplification/TSA
Fórmula molecular C18H25N3O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.47
Pureza 98%