Learn More
Biotinil-6-aminoquinolina, TRC
Código de producto. 30240909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240909 250 mg 250 miligramos
30240592 100 mg 100 miligramos
30240637 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB016400250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91853-89-3
Fórmula molecular C19H22N4O2S
Peso molecular (g/mol) 370.47
Sinónimo (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-N-6-quinolinyl-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide;
Nombre IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-quinolina-6-ilpentanamida
SMILES O=C(CCCC[C@H]1SC[C@H]2NC(=O)N[C@@H]12)Nc3ccc4ncccc4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biotinyl-6-aminoquinoline
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N4O2S/c24-17(21-13-7-8-14-12(10-13)4-3-9-20-14)6-2-1-5-16-18-15(11-26-16)22-19(25)23-18/h3-4,7-10,15-16,18H,1-2,5-6,11H2,(H,21,24)(H2,22,23,25)/t15-,16-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.1463