Learn More
Invitrogen™ Biotin XX Tyramide SuperBoost™ Kit, Streptavidin
Código de producto. 15585055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15585055 150 portaobjetos 1 set
1 options
Código de producto. 15585055 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B40931
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La amplificación de la señal de tiramida SuperBoost™ es el método más sensible para la detección de objetivos de baja abundancia en inmunocitoquímica (ICC) fluorescente multiplexable, inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
La amplificación de la señal de tiramida SuperBoost™ es el método más sensible para la detección de objetivos de baja abundancia en inmunocitoquímica fluorescente multiplexable (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH). Los kits SuperBoost™ combinan el brillo de los colorantes AlexaFluor con la amplificación de señal superior de una reacción de etiquetado de tiramida mediada por poli-HRP para producir una sensibilidad 10-200 veces mayor que los métodos estándar. Para investigaciones importantes, los kits SuperBoost mejoran los resultados para obtener una visibilidad clara de las áreas críticas que los métodos de obtención de imágenes estándar no revelan.
Los kits SuperBoost son fáciles de usar y se adaptan fácilmente a los protocolos experimentales estándar ICC, IHC o FISH, utilizando cualquier tipo de célula o tejido. Las células etiquetadas con un kit SuperBoost se pueden exponer con cualquier tipo de microscopio, produciendo imágenes multiplexadas de alta resolución. Este kit en particular presenta biotina XX tiramida con estreptavidina conjugada con HRP. Para la detección y amplificación adicional de la señal, la estreptavidina conjugada se utiliza para detectar biotina XX depositada específicamente.
Las características de los kits SuperBoost incluyen:
• Sensibilidad superior para la detección de blancos de bajo nivel o difíciles de detectar mediante imágenes fluorescentes
• Protocolo simple y detección mediante filtros estándar
• Adecuados para imágenes multiplexadas de alta resolución: etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios y otros kits SuperBoost
• Requiere 10-100 veces menos anticuerpo primario que los experimentos ICC/IHC/ISH estándar
Los kits SuperBoost se basan en el sistema de amplificación de señal de tiramida, que utiliza la actividad catalítica de la peroxidasa de rábano picante (HRP) para generar un etiquetado de alta densidad de una proteína diana o secuencia de ácido nucleico in situ. Un experimento típico de ICC/IHC/ISH usando un kit SuperBoost requiere 10-100 veces menos anticuerpo primario que los experimentos estándar de ICC/IHC/ISH. Los kits SuperBoost ofrecen una intensidad de señal específica superior sobre el fondo, por lo que el protocolo se optimiza fácilmente para detectar señales específicas en muestras en las que se observa una alta autofluorescencia endógena.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Biotin-XX
Cantidad 150 portaobjetos
Contenido y almacenamiento 1 kit es suficiente para 150 portaobjetos de microscopio (18 x 18 mm), que contiene: Tampón de bloqueo (1 X), 22,5 ml
  • Estreptavidina conjugada con HRP (1 X), 22,5 ml
  • Reactivo de tiramida de biotina-XX
  • Peróxido de hidrógeno (solución estabilizada al 3 %)
  • Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
    Línea de productos SuperBoost
    Tipo de producto Kit de tiramida