Learn More
Invitrogen™ Kit SuperBoost™ de tiramida Biotina XX, IgG de cabra antirratón
Código de producto. 15597505
Cambiar vista
Click to view available options
Suficiente para:
150 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Suficiente para Tamaño de la unidad
15597505 150 portaobjetos 1 set
1 options
Código de producto. 15597505 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B40911
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
El kit SuperBoost™ de tiramida Biotina XX incluye tiramida Biotina XX con anticuerpo secundario IgG de cabra antirratón, combinado con poli-HRP.
SuperBoost™ La amplificación de la señal de tiramida es el método más sensible para la detección de objetivos poco abundantes en inmunocitoquímica fluorescente multiplexable (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
Características:
  • Alta sensibilidad para la detección de objetivos de bajo nivel o difíciles de detectar por imágenes fluorescentes
  • Protocolo simple y detección utilizando filtros estándar
  • Adecuado para imágenes multiplex de alta resolución, co-etiquetado con DAPI, anticuerpos secundarios y otros SuperBoost kits
  • Requiere 10-100 veces menos anticuerpo primario que los experimentos estándar ICC/IHC/ISH
Beneficios:
  • Mejora de Poly-HRP: Varias enzimas HRP se combinan con polímeros cortos, mejorando varias veces la señal sobre los sistemas HRP regulares
  • Solución de parada de reacción: Incluye una solución de parada de HRP para detener la reacción de HRP
  • Reducción del fondo: Incluir bloqueadores para la eliminación o reducción de la peroxidasa endógena y señales de fondo fluorescentes
Vida útil:
  • Estable durante 6 meses tras la recepción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Suficiente para 150 portaobjetos
Tipo de producto Kit SuperBoost™
Contenido y almacenamiento Tampón de bloqueo (1X): 22,5 ml, anticuerpo secundario de cabra antirratón, combinado con poli-HRP (1X): 22,5 ml, reactivo de tiramida Biotina-XX, peróxido de hidrógeno (solución estabilizada al 3 %): 28,5 ml, tampón de reacción (20X): 6 ml, solución de parada de reacción: 8 mg, dimetilsulfóxido. De 2 °C a 8 °C
Conjugado Biotin-XX