Learn More
Biotina X, TRC
Código de producto. 30336346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30336346 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30336346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3956701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Biotinylcaproic Acid
CAS 72040-64-3
Fórmula molecular C16 H27 N3 O4 S
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Biotinylcaproic Acid, 6-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]hexanoic Acid, 6-[(Biotinyl)amino]hexanoic acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole, Hexanoic Acid Deriv., 6-(Biotinylamino)caproic Acid, 6-Biotinamidocaproic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
SMILES OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Nombre IUPAC Ácido 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]hexanoico
Peso molecular (g/mol) 357.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1722