Descripción
Notas de aplicación:
- Biotin-X-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK es un derivado biotinilado de Z-VAD(OMe)-FMK que puede utilizarse para identificar caspasas activas en lisados celulares.
Declaración de uso:
- A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Aplicaciones principales:
- Inhibidor/sonda de caspasa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Inhibidor de la caspasa con etiqueta de biotina |
| Formulario | Sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor de caspasa |
| Suficiente para | Identificación de caspasas activas en lisados celulares |
| Cantidad | 1 mg |