Learn More
MedChemExpress Biotin-VAD-FMK
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| CAS | 1135688-15-1 |
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 27.3 mg/mL (40.58 mM) |
| Peso molecular | 672.81 g/mol |