Learn More
Biotina-TEG Azida, TRC
Código de producto. 30134545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134545 25 mg 25 miligramos
30134992 100 mg 100 miligramos
30008724 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB39160025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875770-34-6
Fórmula molecular C18H32N6O5S
Peso molecular (g/mol) 444.55
Sinónimo Azide-PEG3-biotin, N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, (3aS,4S,6aR)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
Nombre IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-[2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etoxi]etil]pentanamida
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@H]1[C@@H]2[C@@H](NC(N2)=O)CS1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biotin-TEG Azide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32N6O5S/c19-24-21-6-8-28-10-12-29-11-9-27-7-5-20-16(25)4-2-1-3-15-17-14(13-30-15)22-18(26)23-17/h14-15,17H,1-13H2,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.2155