Learn More
(+)-Biotina (+)-Sulfóxido, TRC
Product Code. 30138066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30138066 1 g 1 g
30009411 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138066 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB3890501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10406-89-0
Fórmula molecular C10 H16 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 260.31
Sinónimo 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5-oxide, [3aS-(3aα,4β,5α,6aα)]-, Biotin, 5-oxide, (+)- (8CI), Biotin, D-S-oxide (6CI), (+)-Biotin (+)-sulfoxide, Biotin (+)-sulfoxide, Biotin d-sulfoxide, D-Biotin-d-sulfoxide
Nombre IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2,5-dioxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]ácido pentanoico
SMILES OC(=O)CCCC[C@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material (+)-Biotin sulfoxide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O4S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-17(7)16)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-,17?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0831