Learn More
(-)-Sulfóxido de biotina, TRC
Código de producto. 30008506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008506 50 mg 50 miligramos
30004500 10 mg 10 miligramos
30007523 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB38904550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3376-83-8
Fórmula molecular C10 H16 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 260.31
Sinónimo 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5-oxide, [3aS-(3aα,4β,5β,6aα)]-, Biotin, 5-oxide (7CI), Biotin, 5-oxide, (-)- (8CI), Biotin, L-S-oxide (6CI), (-)-Biotin sulfoxide, Biotin l-sulfoxide, Biotin sulfoxide
Nombre IUPAC 5-[(3aS,4R,6aR)-2,5-dioxi-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]ácido pentanoico
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Biotin Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O4S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-17(7)16)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7+,9-,17?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0831
Porcentaje de pureza >95%