Learn More
R&D Systems™ Biotin-PEG3-Azide
Descripción
Biotin-PEG3-Azide is a biotinylation reagent for labeling alkyne-containing biomolecules either via Cu(I)-catalyzed Azide-Alkyne Click Chemistry reaction (CuAAC) or via Cu(I)-free Strain-Promoted Alkyne-Azide Click Chemistry (SPAAC) reaction with cyclooctyne derivatives.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3 AS,4 S,6 aR)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1 H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide |
| CAS | 875770-34-6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | General Laboratory Research Reagent |
| Fórmula molecular | C18H32N6O5S |
| Pureza | 0.95 |