Learn More
Biotina NHS, TRC
Código de producto. 30426980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426980 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30426980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS689500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimido-(+)-biotin
CAS 35013-72-0
Fórmula molecular C14 H19 N3 O5 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-Succinimido (+)-Biotin
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1
SMILES O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)ON3C(=O)CCC3=O
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoato
Peso molecular (g/mol) 341.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1045