Learn More
MedChemExpress Biotin NHS
Código de producto. 16431476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431476 200 mg 200 miligramos
16428906 100 mg 100 miligramos
16402326 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16431476 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0802
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Biotin NHS is an amino reactive biotin reagent used in the preparation of biotinylated surfaces or polypeptides.
Especificaciones
Cantidad 200 mg
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 341.38 g/mol
Solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (183.08 mM; Need ultrasonic)
Contenido y almacenamiento -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 35013-72-0
Sinónimo Biotin-NHS ∣ Biotin N-hydroxysuccinimide ester ∣ NHS-Biotin