Learn More
(+)-Éster metílico de biotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Biotin Methyl Ester |
| CAS | 608-16-2 |
| Fórmula molecular | C11 H18 N2 O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | D-(+)-Biotin Methyl Ester, Methyl Biotinate, d-Biotin Methyl Ester, Biotin Methyl Ester, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid Methyl Ester, (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2O3S/c1-16-9(14)5-3-2-4-8-10-7(6-17-8)12-11(15)13-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H2,12,13,15)/t7?,8-,10?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12 |
| Nombre IUPAC | 5-[(4S)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 258.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1038 |