Learn More
MedChemExpress Biotin Hydrazide
Código de producto. 16484256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484256 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16484256 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY100215
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Biotin Hydrazide is a carbonyl-reactive biotinylation reagent, which is a carbonyl probe.
Specifications
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Room temperature
CAS 66640-86-6
Peso molecular 258.34 g/mol
Solubilidad DMSO : 6.6 mg/mL (25.55 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : 2 mg/mL (7.74 mM; Need ultrasonic)