Learn More
Invitrogen™ Biotin-HRP (biotinylated peroxidase)
Código de producto. 10324693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10324693 5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10324693 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 432040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    179.65€ / 5 miligramos
    Ahorro 60.35€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Biotina-HRP (peroxidasa biotinilada)
Reactivity: Reacts with streptavidin and avidin conjugates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)
Condiciones de envío Hielo húmedo
Cantidad 5 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • BIOTINYLATED PEROXIDASE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone