Learn More
Diácido de biotina, TRC
Produktkod. 30332988
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 mg
Förpackningsstorlek
10 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30332988 10 mg 10 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30332988 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB39060010MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]butane-1,1-dicarboxylic Acid
CAS 57671-79-1
Fórmula molecular C11 H16 N2 O5 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]propanedioic Acid, Propanedioic acid, [3-(hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)propyl]-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]- (9CI), 1H-Thieno[3,4-d]imidazole, propanedioic acid deriv., 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]propanedioic acid, Biotin Diacid, Biotin Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O5S/c14-9(15)5(10(16)17)2-1-3-7-8-6(4-19-7)12-11(18)13-8/h5-8H,1-4H2,(H,14,15)(H,16,17)(H2,12,13,18)/t6-,7-,8-/m0/s1
SMILES OC(=O)C(CCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]propil]propanodioico
Peso molecular (g/mol) 288.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.078
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.