Learn More
Molecular Probes™ Biotina azida (PEG4 carboxamida-6-azidohexanilo biotina)
Código de producto. 10788585
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10788585 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10788585
Marca: Molecular Probes™ B10184
Biotina azida (PEG4 carboxamida-6-azidohexanilo biotina)
El hapteno y la biotina azida son reactivos con los alquinos de terminales mediante una reacción de clic catalizada por cobre. La biotina se puede detectar posteriormente con estreptavidina, avidina o la proteína de unión de biotina NeutrAvidin™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Azida de biotina
Peso molecular 615,79 Da
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Contenido y almacenamiento Almacénelo a ≤-20 °C y manténgalo desecado.
Reactividad química Alquino
Grupo reactivo Azida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Amina, azida
Etiqueta o tinte Biotina
Tipo de etiqueta Biotina y otros haptenos
Color Biotina
Línea de productos Molecular Probes