Learn More
Éster de (+)-biotina 4-nitrofenil, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437378 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15437378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60873.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Biotin 4-nitrophenyl ester
CAS 33755-53-2
Punto de fusión 163°C to 165°C
Fórmula molecular C16H19N3O5S
Número MDL MFCD15141972
Cantidad 100 mg
Beilstein 5795805
Sinónimo +-biotin 4-nitrophenyl ester, d-biotin p-nitrophenyl ester, biotinyl-4-nitrophenyl ester, bnp, d-biotin 4-nitrophenyl ester, biotin-p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl 5-3as,4s,6ar-2-oxo-hexahydrothieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate, biotin p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl +-biotinate, +-biotin p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl 5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate
Clave InChI YUDNXDTXQPYKCA-YDHLFZDLSA-N
Rotación óptica +51° (c=2 in DMF:AcOH)
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)C=C1
Nombre IUPAC 4-nitrofenil 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-hexahidro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoato
Peso molecular (g/mol) 365.40
PubChem CID 83848
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.4
Porcentaje de pureza 98%