Learn More
Invitrogen™ Biotin-4-Fluorescein
Código de producto. 11594137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11594137 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11594137 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B10570
 Artículo restringido
En stock
Biotina-4-fluoresceína
Biotin-4-fluorescein can be used to quantitate available biotin-binding sites or the concentration of avidin or streptavidin through the strong quenching associated when this molecule binds to avidin.
To make a concentrated stock solution of up to 1 mM, dissolve in either anhydrous DMSO, DMF or 100% methanol. Stock solutions should be stored frozen, desiccated and protected from light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Biotina-4-fluoresceína
Peso molecular 644.7
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Emisión 523 nm
Excitación 494 nm