Learn More
(+)-Biotina Ácido 4-amidobenzoico, sal sódica, TRC
Código de producto. 30343373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343373 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30343373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB38906050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Biotin 4-Amidobenzoic Acid, Sodium Salt
CAS 102418-74-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H20 N3 O4 S . Na
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12?,13-,15?;/m0./s1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(NC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
Nombre IUPAC sodio;4-[5-[(4S)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]benzoato
Peso molecular (g/mol) 385.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1072
Porcentaje de pureza >95