Learn More
IBA Lifesciences Biotina
Código de producto. 12853206 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12853206 2 g 2 g
12863206 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12853206 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 21016002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    84.00€ / 2 g
    Ahorro 76.00€
    47% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Polvo de biotina para la preparación del tampón de elución Strep-Tactin™XT
  • La biotina es una vitamina del complejo B soluble en agua, también conocida como vitamina B7 o vitamina H. Se une a las bolsas de unión de biotina de la estreptavidina, Strep-Tactin™ y Strep-Tactin™XT con diferentes afinidades.
  • Permite la elución eficaz de las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ de Strep-Tactin™XT, manteniendo al mismo tiempo la reutilización de la resina.
  • Se puede utilizar para la preparación de tampón de elución Strep-Tactin™XT, tampón BXT.
  • Además, la biotina se puede utilizar para la elución de proteínas biotiniladas de Strep-Tactin™, donde se une irreversiblemente a la resina. La estrep-Tactina™ no se puede regenerar en este tipo de aplicación.
CAS 58-85-5
Fórmula molecular C10H16N2O3S
Peso molecular (g/mol) 244.31
Número MDL MFCD00005541
Clave InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nombre IUPAC ácido 5-{2-oxo-hexahidro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-il}pentanoico
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Especificaciones
Color Blanco
Cantidad 2 g
Para uso exclusivo en investigación.